Learn More
DWK Life Sciences Exsikkator-Einsatz aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301, Type 304, rostfrei
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte auf die die zu trocknende Substanz in einem entsprechenden Gefäß platziert wird.
Marke: DWK Life Sciences 290806101
27.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16740kg
Beschreibung
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte, die das Exsikkatorunterteil in zwei Bereiche abtrennt - im unteren Teil befindet sich ein Trocknungsmittel, im oberen Teil wird die zu trocknende Substanz platziert. Die zu trocknende Substanz wird in einem entsprechenden Gefäß zum Trocknen auf die Siebplatte gestellt.- Das hitzebeständige Material ermöglicht die Einbringung von heißen Proben in den Exsikkator
- Hergestellt aus hitzebeständigem Material
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
Spezifikation
190 mm | |
Edelstahl | |
Trocknung von Materialien |