Learn More
Agencinox™ Dentalablagen aus Edelstahl
Diese Ablagen eignen sich für zahlreiche Zwecke. Agencinox™ Edelstahl-Dentalablagen sind ideal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
Marke: Agencinox™ 1215
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Rechteckiges Tablett
- Edelstahl-Ausführung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
15 mm | |
Edelstahl | |
145 mm | |
Rechteckig |
205 mm | |
Dentaltablett | |
Wird in der Zahnmedizin verwendet |