Learn More
Agencinox™ Dentalablagen aus Edelstahl
Diese Ablagen eignen sich für zahlreiche Zwecke. Agencinox™ Edelstahl-Dentalablagen sind ideal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
Marke:  Agencinox™ 1210
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11791943
  • 40.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rechteckiges Tablett
  • Edelstahl-Ausführung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
15 mm
Edelstahl
105 mm
Rechteckig
205 mm
Dentaltablett
Wird in der Zahnmedizin verwendet