Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat
Artikelnummer. 15535139 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15535139
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Klassifikation M1
Gewicht (metrisch) 1 g bis 5 kg
Masse 1 g bis 5 kg