Learn More
Masterflex™ Ausführung der Pumpenköpfe mit Zylinder aus Edelstahl
Artikelnummer. 12447440 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
192mL
432mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
12447440 192mL -
12407450 432mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12447440 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0710456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 CHF
    896.74 CHF / 1 Stück
    Sparen 468.26 CHF
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027