Learn More
IKA™ Edelstahl-Cutter
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Für den Gebrauch mit Batch-Mühlen
- Zum Schneiden, Mahlen oder Zerkleinern von weichen, faserigen Materialien mit einer Mohs-Härte von bis zu 6
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,007 kg |