Learn More
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11742315 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7.400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11742315
Marke: Cole-Parmer™ 0725600
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese vielseitigen Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Edelstahlbehälter mit Deckel eignen sich optimal für die allgemeine Lagerung. Der inbegriffene Deckel hält Schmutz und andere Verunreinigungen fern.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Mit Deckel
  • Hält Temperaturen bis 650 °F (182 °C) stand
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 105mm
Kapazität (metrisch) 6000 mL
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 220mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 182 °C
Typ Behälter
Sterilität Steril