Learn More
Bochem™ Korkbohrer-Sets
Artikelnummer. 10396381
Click to view available options
Enthält:
Größen 12,5, 13,75, 15,0
Größen 20,0, 21,25, 22,5
Größen 23,75, 25,0, 26,25
Größen 5,0, 6,25, 7,5
Größen 8,75, 10,0, 11,25
Größen 16,25; 17,5; 18,75
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10396381
Marke: Bochem™ 12431
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Korkbohrersatz
Produkttyp Korkbohrersatz
Material Röhrchen: Messing, vernickelt; Korkbohrer: Messing, verchromt; Auswerfer: Edelstahl mit Kunststoffknopf
Enthält Größen 8,75, 10,0, 11,25
Menge Gehäuse 6Pack