Learn More
Amsta Rostfritt Behälter mit Deckel aus Edelstahl
Artikelnummer. 11761766
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Enthält:
3 Klammern, ohne Deckel
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11761766
Marke: Amsta Rostfritt 50608501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit rundem Griff in hochpolierter Oberfläche.
Spezifikation
Produkttyp Behälter mit Deckel
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 350 x 550 mm
Enthält Mit Deckel
Volumen (metrisch) 50 l