Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Enthält:
Deckel
Deckel und 3 Klammern
Deckel und 4 Klammern
Deckel und 6 Klammern
Deckel und Hahn
Deckel, Hahn und 3 Klammern
Deckel, Hahn und 4 Klammern
Deckel, Hahn und 6 Klammern
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Can |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Ausführung | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Enthält | Deckel und 3 Klammern |
| Höhe (metrisch) | 397 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 270 mm |
| Gewicht (metrisch) | 4.2 kg |