Learn More
AMSTA Rostfritt Edelstahlbehälter mit Deckel
Artikelnummer. 11791944
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Enthält:
Deckel
Deckel und 3 Klammern
Deckel und 4 Klammern
Deckel und 6 Klammern
Deckel und Hahn
Deckel, Hahn und 3 Klammern
Deckel, Hahn und 4 Klammern
Deckel, Hahn und 6 Klammern
Packungsgröße:
1 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße
11791944 150 l Deckel und 6 Klammern 1 Stück
11741806 8 l Deckel 1 Stück
11781766 100 l Deckel 1 Stück
11781944 100 l Deckel und 4 Klammern 1 Stück
11966423 100 l Deckel, Hahn und 4 Klammern 1 Stück
11791766 150 l Deckel 1 Stück
11976423 150 l Deckel, Hahn und 6 Klammern 1 Stück
11701964 150 l Deckel und Hahn 1 Stück
11731766 20 l Deckel 1 Stück
11916423 20 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
11701954 20 l Deckel und Hahn 1 Stück
11741766 25 l Deckel 1 Stück
11741944 25 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
11926423 25 l Deckel, Hahn und 3 Klammern 1 Stück
11711954 25 l Deckel und Hahn 1 Stück
11751766 30 l Deckel 1 Stück
11936423 30 l Deckel, Hahn und 3 Klammern 1 Stück
11721954 30 l Deckel und Hahn 1 Stück
11761944 50 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
11946423 50 l Deckel, Hahn und 3 Klammern 1 Stück
11731954 50 l Deckel und Hahn 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11791944 Lieferant AMSTA Rostfritt Lieferanten-Nr. 506081501+5051310X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4121.55 CHF
    976.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 3145.47 CHF
    76% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahlbehälter, erhältlich in verschiedenen Größen, mit oder ohne Klemmen und Zapfhahn.
  • Qualität
  • Unsichtbare Schweißnähte
  • Pharmazeutische Qualität
  • Nachhaltige Produktion
  • Hergestellt in Schweden
Spezifikation
Produkttyp Dose
Kapazität (metrisch) 150 l
Farbe Silber
Material Edelstahl
Ausführung Ra 0,2 bis 0,3 μM
Enthält Deckel und 6 Klammern
Außendurchmesser (metrisch) 550 mm
Gewicht (metrisch) 18.7 kg