Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Enthält:
Deckel
Deckel und 3 Klammern
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Can |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Ausführung | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Enthält | Deckel |
| Höhe (metrisch) | 397 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 300 mm |