Learn More
Bochem™ Konischer Trichter aus Edelstahl
Artikelnummer. 10788931
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stiel Packungsgröße
10788931 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10788931 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8842
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl 18/10. BOCHEM™ Konische Trichter aus Edelstahl erleichtern das Sauberhalten der Arbeitsbereiche sowie die Abfallvermeidung.
  • Mit Luftkanal
  • Griff  
  • Röhrchen in konischer Form 
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 120 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 145 mm