Learn More
Sampling Systems™ Messkannen aus Edelstahl
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl 304 hergestellt
- Fugenloses Design
- Polierte Oberfläche
- Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Edelstahl (ohne Typ) |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Typ | Edelstahl-Kanne |
| Graduated | Ja |