Beschreibung
- 10-Fuß-Kabel mit abisolierten Enden
- Ausführungen für Durchfluss, In-line, Schwaden und Dip erhältlich
- Zellen widerstehen Drücken bis zu 150 psi
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | K= 0,1 |
| Anschlusstypen | 1/2 Zoll NPT(M) |
| Zelltyp | Kontakt |
| Montageart | Schraubgewinde |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C to 130°C |
| Beschreibung | Leitfähigkeitszelle; K=0,1, SS, In-Line; 100 Ohm Pt RTD ATC |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 10 ft. |
| Länge (metrisch) Kabel | 3 m |
| Material | Edelstahl (316) |