Learn More
Bochem™ Konischer Messbecher mit Graduierung, Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8640
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10323871
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Graduiert 100mL. Mit Henkel.
Volumen: 1000mL
φ/H: 125/120mm
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
Konisch
165 mm
Edelstahl
Messkanne
125 mm