Learn More
Bochem™ Konischer Messbecher mit Graduierung, Edelstahl
Marke: Bochem™ 8642
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Graduiert 100mL. Mit Henkel.Volumen: 2000mL
φ/H: 125/145mm
Spezifikation
2000 mL | |
Konisch | |
170 mm |
Edelstahl | |
Messkanne | |
125 mm |