Learn More
Cole-Parmer™ Klemmverschraubungen aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8006931
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0,125 in. NPT (M)
0,25 in. NPT (M)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11835453
Marke: Cole-Parmer™ 3140634
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit 0,125 in. NPT (M)
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Klemmverschraubung