Learn More
Cole-Parmer™ Klemmverschraubungen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11845453 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0,125 in. NPT (M)
0,25 in. NPT (M)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
11845453 0,25 in. NPT (M) 1 Stück
11835453 0,125 in. NPT (M) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11845453 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3140635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00 CHF
    13.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.41 CHF
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit 0,25 in. NPT (M)
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Klemmverschraubung