Description
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Kryoboxen nicht enthalten
- Aus Edelstahl.
Specifications
Specifications
| Zellteiler | Ja |
| Aufnahmevermögen | Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 11 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhe |
| Menge | 1 Packung |
| Abmessungen (L x B) | 140 x 610 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 610 mm |
| Tiefe (metrisch) | 140 mm |
| Enthält | Federschloss |
| Show More |