Learn More
Miele Professional™ Zubehör für große Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H): 60 x 60 x 30 mm
Beschreibung
Geeignet für alle Maschinen, 60 cm breit, 60 cm tief
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Unterbau/Sockel |
| Farbe | Edelstahl |
| Modell | UE 30-60/60-78 Plinth |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin |
| Tiefe (metrisch) | 60 cm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Menge | Je 1 |