Learn More
3M™ Reinigungs- und Poliermittel für Edelstahl, Sprühdose
Reinigungs- und Poliermittel für Edelstahl, Sprühdose
Marke:  3M™
Additional Details : Gewicht : 7.20000kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Artikelnummer. 17227630
  • 296.00 CHF / 12 Kanister
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Poliert und schützt alle Edelstahloberflächen in einem Schritt
  • Das Spray haftet an vertikalen Oberflächen und hinterlässt einen leichten, nicht fettigen Film, der Fingerabdrücken und Markierungen widersteht
  • Enthält keine schädlichen Chemikalien und ist für die sichere Verwendung in Bereichen der Lebensmittelzubereitung geeignet
  • Auf Wasserbasis mit einem angenehmen Zitrusduft
Spezifikation
Spezifikation
Reiniger
600 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3M Stainless Steel Cleaner
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H223-Entzündbares Aerosol.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
  • P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: butane, isobutane, propane