Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Classic
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6
8
9
10
11
12
13
Größe:
Für Boxhöhe: 100 mm
Für Boxhöhe: 50 mm
Für Boxhöhe: 75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passend für Boxen in Standardgröße mit 9 x 9 und 10 x10 Zellunterteilungen
- Max. Stellfläche 134 x 134 mm
- Gestell für 100 mm hohe Boxen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Enthält | Verriegelungsstange |
| Produkttyp | Klassisches Rack |
| Aufnahmevermögen | 6 |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichern die Kryoboxen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschrank für Kryokonservierung |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Menge | 1er-Packung |
| Mehr anzeigen |