Learn More
Bochem™ Chemikalienlöffel aus Edelstahl
Beschichtung mit PTFE. Die BOCHEM™ Doppellöffel aus Edelstahl besitzen eine runde Schaufel.
Marke: Bochem™ 3750
Additional Details : Gewicht : 0.00270kg
Beschreibung
- Edelstahl 18/8
- PTFE-Beschichtung
- Runde Schaufel
Spezifikation
Je 1 | |
Löffelspatel | |
22 mm | |
Edelstahl |
PTFE | |
32 mm | |
22 mm | |
180 mm |