Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F1
Artikelnummer. 16622412 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse Packungsgröße
16622412 100 mg 1 Stück
16662402 1 mg 1 Stück
16672402 2 mg 1 Stück
16682402 5 mg 1 Stück
16692402 10 mg 1 Stück
16602412 20 mg 1 Stück
16612412 50 mg 1 Stück
16632412 200 mg 1 Stück
16642412 500 mg 1 Stück
16652412 1 g 1 Stück
16662412 2 g 1 Stück
16672412 5 g 1 Stück
16682412 10 g 1 Stück
16692412 20 g 1 Stück
16602422 50 g 1 Stück
16612422 100 g 1 Stück
16622422 200 g 1 Stück
16632422 500 g 1 Stück
16642422 1 kg 1 Stück
16652422 2 kg 1 Stück
16662422 5 kg 1 Stück
16672422 10 kg 1 Stück
16682422 20 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16622412 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.40 CHF
    23.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.48 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angepasst, um die OIML F1-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material Edelstahl (304)
Gewicht (metrisch) 0,020 kg
Masse 100 mg
Toleranz 0,050 mg
Enthält Schutzhülle