Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML E2
Artikelnummer. 16652342 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 16652342
Brand: Ohaus™ 30518004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E2-Toleranzen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material 3003-H14 Aluminium
Masse 1 mg
Toleranz 0,006 mg
Enthält Schutzhülle