Learn More
Ohaus™ Kalibriergewicht aus Edelstahl - OIML E1 Draht, NVLAP
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NVLAP-akkreditiertes Zertifikat |
| Material | Edelstahl (316) |
| Masse | 500 mg |
| Toleranz | 0,005 mg |
| Enthält | Schutzhülle |