Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlkabel
Artikelnummer. p-7138899 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
25 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 15809351
Marke: Sampling Systems™ 5070D10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Edelstahlkabel sind für die Verwendung mit einem Einweg-Schöpfeimer, mit oder ohne gewichtetem Ende, konzipiert
  • Kabel für Einweg-Schöpflöffel
  • PTFE-beschichteter Edelstahl
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Kabel
Material Edelstahl
Ausführung PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Einweg-Schöpflöffel
Länge (metrisch) 10 m