Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlkabel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
25 Meter
50 Meter
Beschreibung
- Kabel für Einweg-Schöpflöffel
- PTFE-beschichteter Edelstahl
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kabel |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Einweg-Schöpflöffel |
| Länge (metrisch) | 50 m |