Learn More
Sampling Systems™ Becher aus Edelstahl mit Ausguss
Diese hochwertigen Becher bestehen aus robustem 316L-Edelstahl.
729.00 CHF - 927.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Eimer mit Ausgießtülle |
---|---|
Graduierungen | Nein |
Material | Edelstahl; 316 l |
Enthält | Schwenkgriff, unterer Rand |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829651
|
Sampling Systems™
A404-10 |
10 l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15839651
|
Sampling Systems™
A404-15 |
15 l |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15849651
|
Sampling Systems™
A404-20 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||||
Beschreibung
- Ausgestattet mit einem Überlaufrand, um Becher so standfest wie möglich zu machen
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Ohne Messskala
- Schwenkgriff
- Deckel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Eimer mit Ausgießtülle | |
Nein | |
Edelstahl; 316 l | |
Schwenkgriff, unterer Rand |