Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahleimer mit Ausgießer und skaliertem Deckel
Artikelnummer. 30284882
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284882 15 l 1 Stück
30285032 10 l 1 Stück
30284874 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284882 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50606151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.51 CHF
    335.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 65.95 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertigster Edelstahl-Eimer. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Becher mit Deckel
Kapazität (metrisch) 15 l
Graduierungen Ja
Material Edelstahl