Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahleimer – säurebeständig, mit Ausgießer, mit Deckel, skaliert
Artikelnummer. 30285061
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285061 20 l 10 Stück
30284942 10 l 10 Stück
30284919 15 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30285061 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 51606201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6070.50 CHF
    5078.72 CHF / 10 Stück
    Sparen 991.78 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahl-Eimer – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Becher mit Deckel
Kapazität (metrisch) 20 l
Graduierungen Ja
Material Edelstahl (316L)