Learn More
Sampling Systems™ Edelstahleimer
Sampling Systems™ Edelstahlbecher bestehen aus robustem Edelstahl L316 für eine lange Lebensdauer.
Marke: Sampling Systems™ A586-10
Additional Details : Gewicht : 20.16000kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Schwenkgriff
- Flachboden
Spezifikation
10 l | |
Edelstahl (316L) | |
300 mm | |
Poliert |