Learn More
Sampling Systems™ Edelstahleimer
Sampling Systems™ Edelstahlbecher bestehen aus robustem Edelstahl L316 für eine lange Lebensdauer.
Marke:  Sampling Systems™ A586-15
Additional Details : Gewicht : 20.16000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829701
  • 255.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Schwenkgriff
  • Flachboden