Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SN750plus, 15 mm
Artikelnummer. 17578725 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SN750plus
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17578725 Sterilisator SN750plus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17578725 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. SN750plusB04362
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SN750plus
Produkttyp Untere Tropfschale
Höhe (metrisch) Tablett Rand: 15 mm
Material Edelstahl