Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SF260plus, 15 mm
Artikelnummer. 17598185 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF260plus
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17598185 Sterilisator SF260plus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17598185 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. SF260plusB29722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SF260plus
Produkttyp Untere Tropfschale
Höhe (metrisch) Tablett Rand: 15 mm
Material Edelstahl