Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche – säurebeständig, ohne Deckel, ohne Rand
Artikelnummer. 30285039
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285039 2 l 1 Stück
30284907 1 l 1 Stück
30284975 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30285039 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5160320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.87 CHF
    107.52 CHF / 1 Stück
    Sparen 21.35 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlflasche höchster Qualität – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)