Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche – säurebeständig, mit Deckel und Rand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284899
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
6 l
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284899 4 l 1 Stück
30285031 6 l 1 Stück
30284870 8 l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284899 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5160341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 CHF
    178.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.84 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahlflasche höchster Qualität – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 4 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)