Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlflasche – Säurebeständig, basisch, ohne Haken, Griff, Rand oder Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284980
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30284980 1 l 1 Stück
30284947 2 l 1 Stück
30284988 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284980 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 516031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00 CHF
    86.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.61 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Edelstahlflasche, säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)