Learn More
Bochem™ Muffe aus Edelstahl
Click to view available options
Farbe:
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl 18/10
- Herzförmige M8-Sicherheitsschraube
- Winkel von 180+90°
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Stativmuffe |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Herzförmige M8-Sicherheitsschraube |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stäbe und Standfüße |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufbewahrung und Aufnahme von Laborgeräten |
| Durchmesser (metrisch) | 16,5 mm |
| Farbe | Silber |