Learn More
Bochem™ Edelstahl-Becher mit Ausguss und Griff
Beschreibung
- 18/10 Edelstahl
- Spezielle Kontaktbasis für Heizplatten und Magnetrührer
- Mit Ausguss und Griff
- 5000 ml Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Edelstahl-Messbecher |
| Kapazität (metrisch) | 5.000 ml |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für allgemeine Laboranwendungen, Heizplatten und Magnetrührer |
| Enthält | Rand, Ausguss und Griff |
| Typ | Becher |