Learn More
Nickel Electro™ Becher aus Edelstahl
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit Deckel
- Nahtloses und fugenfreies Gehäuse
- Nicht magnetisch
- Der flache Sockel gewährleistet Stabilität
- Alle Oberflächen sind nicht-reaktiv, und es findet keine Absorption statt
- Alle Oberflächen sind hochpoliert und erleichtern so die Reinigung
- Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Enthält | Deckel, Griff |
| Typ | Becher |