Learn More
Cole-Parmer™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Artikelnummer. 11787964 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11787964
Marke: Cole-Parmer™ 0720630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen. Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen.Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
  • Langlebig, preiswerte Mischfunktion
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Deckel einzeln erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Kapazität (metrisch) 3100 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 165 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril