Learn More
Cole-Parmer™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen.Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
- Langlebig, preiswerte Mischfunktion
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
- Deckel einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 170 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426.7 °C |
| Typ | Becher |
| Sterilität | Steril |