Learn More
Cole-Parmer™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
Artikelnummer. 11707974 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11707974
Marke: Cole-Parmer™ 0720660
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen. Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen.Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
  • Langlebig, preiswerte Mischfunktion
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Deckel einzeln erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 220 mm
Kapazität (metrisch) 5800 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 200 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril