Learn More
Bochem™ Becher aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8005453
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Enthält:
Rand
Rand und Ausguss
Rand, Griff
Rand, Tülle
Rand, Tülle, Griff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10586181
Marke: Bochem™ 8520
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sehr beständiger und langlebiger Becher aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlbecher haben einen Rand, Ausguss und Griffe in verschiedenen Modellkombinationen.
  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Beständig und langlebig.
  • Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Edelstahl (18/10)
Enthält Rand, Griff
Typ Becher