Learn More
Bochem™ Becher aus Edelstahl
Artikelnummer. 10453501
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Enthält:
Rand
Rand und Ausguss
Rand, Griff
Rand, Tülle
Rand, Tülle, Griff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10453501
Marke: Bochem™ 8516
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sehr beständiger und langlebiger Becher aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlbecher haben einen Rand, Ausguss und Griffe in verschiedenen Modellkombinationen.
  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Beständig und langlebig.
  • Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 180 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 210 mm
Enthält Rand, Tülle
Typ Becher