Learn More
Scientific Industries Stainless Steel Beads
Artikelnummer. p-7219143
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
2,4 mm
3,2 mm
5,0 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17291752
Marke: Scientific Industries 83041300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stainless Steel Beads come in a variety of sizes and are designed for use in bead beating procedures with Bead Genie bead beater
  • Sie können gereinigt und wiederverwendet werden
Spezifikation
Produkttyp Perlen
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,0945 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 2,4 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mahlen mit Beads
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Genie
Modell SI-BS02.
Verpackungsmenge 100/Packung