Learn More
Blanco™ Stainless Steel Bath Tub Trolley
Description
- Can be heated wet or dry using the adjustable thermostat.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | In accordance with DIN 18867, Section 7; CE conformity |
| Temperaturbereich | 30 °C bis 95 °C |
| Typ | Wasserbad |
| Aufnahmevermögen | 1 individual well for 1 x GN 1/1-200 or subdivision |
| Material | Stainless steel |
| Modell | SAW1 |
| Ausgangsleistung | 0.7 kW |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Breite (metrisch) | 508 mm |
| Show More |