Learn More
Grant Instruments™ Badabdeckung aus Edelstahl
Artikelnummer. 12787779
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tank ST12
Tank ST38
Tank ST5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12787779
Marke: Grant Instruments™ STL5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Grant Instruments™ Edelstahl-Baddeckel für Grant Rührwasserbäder ist flach oder mit einem abnehmbaren Scharnier erhältlich.
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden.Grant Instruments™ Edelstahl-Baddeckel für Grant Rührwasserbäder ist flach oder mit einem abnehmbaren Scharnier erhältlich.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Kunststoffgriff
  • Erhältlich in flacher (STL 5) oder in giebeliger Ausführung mit abnehmbarem Scharnier (STL 12, STL 38)
  • Für die Verwendung mit Grant Rührwasserbädern und Heizthermostaten
  • Verhindert das Entweichen von Wärme
  • Reduziert die Kontamination von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Tank ST5
Material Rostfreier Stahl